CAS RN 2190-29-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Distearoil-3-oleoil-rac-glicerol, TRC
CAS: 2190-29-6 Fórmula molecular: C57 H108 O6 Peso molecular (g/mol): 889.46 Sinónimo: (Z)-9-Octadecenoic Acid 2,3-Bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester,2,3-Distearo-1-olein,3-Oleo-1,2-di-stearin,(±)-Glycerol 1,2-Distearate 3-oleate,1,2-Distearo-3-olein,1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol,1-Oleo-2,3-distearin,1-Oleoyl distearin,3-Oleo-1,2-distearin,Glyceryl 1-oleate-2,3-distearate Nombre IUPAC: [2-octadecanoiloxi-3-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-propilo] octadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC