CAS RN 218614-13-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(-)-Metil (3S)-3,5-Bis-{[terc-butildimetilsilil)oxi]}-2,2-dimetilpentanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(-)-Metil (3S)-3,5-Bis-{[terc-butildimetilsilil)oxi]}-2,2-dimetilpentanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.