CAS RN 21840-08-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Óxido de Melarsen, TRC
CAS: 21840-08-4 Fórmula molecular: C9H9AsN6O Peso molecular (g/mol): 292.13 Sinónimo: N2-(4-Arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine,(p-Arsenosophenyl)melamine,(p-Arsenosophenyl)melamine,2-(p-Arsenosoanilino)-4,6-diamino-s-triazine,3177 R.P.,Friedheim 2065,Melarsenoxyd,Melox,NSC 34642 Nombre IUPAC: 2-N-(4-arsorosofenilo)-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina SMILES: Nc1nc(N)nc(Nc2ccc(cc2)[As]=O)n1