CAS RN 2182279-45-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Silodosina, TRC
CAS: 2182279-45-2 Fórmula molecular: C25H32F3N3O4 Peso molecular (g/mol): 495.53 Sinónimo: Silodosin Impurity 4 Nombre IUPAC: 1-(3-hidroxipropil)-5-[(2S)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propil]indolina-7-carboxamida SMILES: C[C@@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F