accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)OPHOOHOHOO

CAS RN 21820-51-9

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-[4-(phosphonooxy)phenyl]propanoic acid
Sinónimos: phosphonotyrosine
Peso molecular (g/mol): 261.17
Fórmula molecular: C9H12NO6P
InChi Key: DCWXELXMIBXGTH-QMMMGPOBSA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CC=C(OP(O)(O)=O)C=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados