CAS RN 2177287-68-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(R)-t-Butil 2-((4-metil-1-(1-metilciclopropil)-1-oxopentan-2-il)amino)acetato (> 85%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-t-Butil 2-((4-metil-1-(1-metilciclopropil)-1-oxopentan-2-il)amino)acetato (> 85%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(R)-t-Butil 2-((4-metil-1-(1-metilciclopropil)-1-oxopentan-2-il)amino)acetato (> 85%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.