accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONH2HNONHNH2

CAS RN 217480-27-8

IUPAC Nombre: 2-aminopropyl 6-amino-2-{2-[2-(naphthalen-2-yl)-1H-benzo[g]indol-3-yl]acetamido}hexanoate
Sinónimos: 2-aminopropyl 6-amino-2-{2-[2-(naphthalen-2-yl)-1H-benzo[g]indol-3-yl]acetamido}hexanoate
Peso molecular (g/mol): 536.68
Fórmula molecular: C33H36N4O3
InChi Key: NFVRGDRCCNEGBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)COC(=O)C(CCCCN)NC(=O)CC1=C(NC2=C1C=CC1=CC=CC=C21)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados