CAS RN 21740-97-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-[4-Cloro-2-(1'-hidroxi-1'-metilbencil)fenil]-3-etil-2-tio-urea, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[4-Cloro-2-(1'-hidroxi-1'-metilbencil)fenil]-3-etil-2-tio-urea, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-[4-Cloro-2-(1'-hidroxi-1'-metilbencil)fenil]-3-etil-2-tio-urea, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.