CAS RN 2173037-97-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
LY2794193, MedChemExpress
MedChemExpress LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM; hmGlu2 Ki=412 nM,EC50=47.5 nM).