accessibility menu, dialog, popup

UserName

HON

CAS RN 217189-04-3

IUPAC Nombre: [4-(pyridin-3-yl)phenyl]methanol
Sinónimos: [4-(pyridin-3-yl)phenyl]methanol
Peso molecular (g/mol): 185.23
Fórmula molecular: C12H11NO
InChi Key: ZHIJCVCCKVZBHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CN=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados