CAS RN 2165340-32-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ CU CPT 9a
Potent TLR8 inhibitor
2
CU-CPT-9a, MedChemExpress
MedChemExpress CU-CPT-9a is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.5 nM.