CAS RN 2163-68-0
IUPAC Nombre:
4-(ethylamino)-6-[(propan-2-yl)amino]-2,5-dihydro-1,3,5-triazin-2-one
Sinónimos:
4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-5H-1,3,5-triazin-2-one
Peso molecular (g/mol):
197.24
Fórmula molecular:
C8H15N5O
InChi Key:
NFMIMWNQWAWNDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCNC1=NC(=O)N=C(NC(C)C)N1
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxiatrazina, TRC
CAS: 2163-68-0 Fórmula molecular: C8 H15 N5 O Peso molecular (g/mol): 197.24 Sinónimo: s-Triazin-2-ol, 4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (7CI,8CI),4-(Ethylamino)-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one,2-Hydroxy-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine,2-Hydroxy-4-isopropylamino-6-ethylamino-s-triazine,2-Hydroxyatrazine,2-Oxy-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine,Atrazine-hydroxy,G 34048,Hydroxyatrazine,N-Ethyl-6-hydroxy-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine Nombre IUPAC: 4-(etilamino)-6-(propan-2-ilamino)-1,3,5-triazina-2-ol SMILES: CCNc1nc(O)nc(NC(C)C)n1