CAS RN 2157462-42-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
10-O-[(2R,3S)-3-(benzoilamino)-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]-10-O-desacetilpaclitaxel, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
10-O-[(2R,3S)-3-(benzoilamino)-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]-10-O-desacetilpaclitaxel, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.