accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHHNFFFNH2

CAS RN 215655-42-8

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethyl)carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethyl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 319.33
Fórmula molecular: C14H20F3N3O2
InChi Key: LBPALYCQELHDIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(N)C=C(C=C1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados