accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2N

CAS RN 21539-47-9

IUPAC Nombre: (2-cyanoethyl)(ethyl)azanium
Sinónimos: (2-cyanoethyl)(ethyl)azanium
Peso molecular (g/mol): 99.16
Fórmula molecular: C5H11N2
InChi Key: RUVUQOOKKGVDNN-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CC[NH2+]CCC#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados