CAS RN 215323-63-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tetrafluoroborato de [2-(5-metil-1H-pirazol-3-il-KappaN2)piridinato-KappaN](Eta3-2-propenil)paladio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tetrafluoroborato de [2-(5-metil-1H-pirazol-3-il-KappaN2)piridinato-KappaN](Eta3-2-propenil)paladio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.