CAS RN 215303-72-3
IUPAC Nombre:
4-[4-(4-fluorophenyl)-1-(3-phenylpropyl)-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-yl]but-3-yn-1-ol
Sinónimos:
4-[4-(4-fluorophenyl)-1-(3-phenylpropyl)-5-(pyridin-4-yl)imidazol-2-yl]but-3-yn-1-ol
Peso molecular (g/mol):
425.51
Fórmula molecular:
C27H24FN3O
InChi Key:
QSUSKMBNZQHHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCC#CC1=NC(=C(N1CCCC1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=C(F)C=C1