accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaH3CNSSOOONHNOSOOO(Z)

CAS RN 2150-33-6

IUPAC Nombre: disodium 6-methyl-2-(4-{2-[(2Z)-1-oxo-4-sulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}phenyl)-1,3-benzothiazole-7-sulfonate
Sinónimos: disodium 6-methyl-2-(4-{2-[(2Z)-1-oxo-4-sulfonatonaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}phenyl)-1,3-benzothiazole-7-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 599.56
Fórmula molecular: C24H15N3Na2O7S3
InChi Key: UHWROWGHRMZVES-IWINPQBESA-L
SMILES: [Na+].[Na+].CC1=CC=C2N=C(SC2=C1S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C=C(C3=CC=CC=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados