CAS RN 21460-36-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(Aliloxi)-2-propanol, TRC
CAS: 21460-36-6 Fórmula molecular: C6H12O2 Peso molecular (g/mol): 116.16 Sinónimo: 1-(2-propen-1-yloxy)-2-Propanol,(9CI)1-(2-propenyloxy)-2-Propanol,(8CI)1-(allyloxy)-2-Propanol,1-(2-Propen-1-yloxy)-2-propanol,1-Allyloxypropane-2-ol,2-(Allyloxy)-1-methylethanol,Allyl 2-hydroxypropyl ether Nombre IUPAC: 1-prop-2-enoxipropano-2-ol SMILES: CC(O)COCC=C