CAS RN 214544-12-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (3a,5b,12a)-3-(benzoiloxi)-12-[(metilsulfonil)oxi]-colan-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,12Alfa)-3-(Benzoiloxi)-12-[(metilsulfonil)oxi]-colan-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,12Alfa)-3-(Benzoiloxi)-12-[(metilsulfonil)oxi]-colan-24-oico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.