accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2OOFFFFFFFFFFFFF

CAS RN 2144-53-8

IUPAC Nombre: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate
Sinónimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate
Peso molecular (g/mol): 432.18
Fórmula molecular: C12H9F13O2
InChi Key: CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados