accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CON

CAS RN 2141-62-0

IUPAC Nombre: 3-ethoxypropanenitrile
Sinónimos: 3-ethoxy-propionitrile
Peso molecular (g/mol): 99.13
Fórmula molecular: C5H9NO
InChi Key: DCWQZPJHHVLHSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOCCC#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados