accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3O(R)(R)OH(R)OHO(R)NNNH2NN

CAS RN 2140-79-6

IUPAC Nombre: (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Sinónimos: (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Peso molecular (g/mol): 281.27
Fórmula molecular: C11H15N5O4
InChi Key: FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
SMILES: CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados