CAS RN 2137605-31-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Imidazo[5,1-b]tiazol-3-carboxílico cloruro de ácido, TRC
CAS: 2137605-31-1 Fórmula molecular: C6H4N2O2S . HCl Peso molecular (g/mol): 204.63 Sinónimo: Imidazo[4,3-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride Nombre IUPAC: imidazo[5,1-b][1,3]tiazol-3-carboxílico; Cloruro SMILES: Cl.OC(=O)c1csc2cncn12