CAS RN 213456-71-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cortisol 21-beta-D-glucuroniuro Sal sódica (>90%), TRC
CAS: 213456-71-4 Fórmula molecular: C27 H37 O11 . Na Peso molecular (g/mol): 560.57 Sinónimo: β-D-Glucopyranosiduronic acid, (11β)-11,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl, monosodium salt (9CI),Sodium cortisol 21-β-D-glucuronide Nombre IUPAC: sodio; (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-carboxilato SMILES: [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23