accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHOHCl

CAS RN 212755-84-5

IUPAC Nombre: 2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Sinónimos: 2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 165.62
Fórmula molecular: C6H12ClNO2
InChi Key: LVBDVNLIEHCCTP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC1CCCC1C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados