CAS RN 212631-61-3
IUPAC Nombre:
N-(cyclopropylmethoxy)-3,4,5-trifluoro-2-[(4-iodo-2-methylphenyl)amino]benzamide
Sinónimos:
N-(cyclopropylmethoxy)-3,4,5-trifluoro-2-[(4-iodo-2-methylphenyl)amino]benzamide
Peso molecular (g/mol):
476.24
Fórmula molecular:
C18H16F3IN2O2
InChi Key:
UHAXDAKQGVISBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(NC2=C(F)C(F)=C(F)C=C2C(=O)NOCC2CC2)C=CC(I)=C1