CAS RN 212498-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Diclorhidrato de éster metílico del ácido 2-(4-aminofenil)-1,2-dihidro-1-oxo-7-(2-piridinilmetoxi)-4-(3,4,5-trimetoxifenil)-3-isoquinolincarboxílico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Diclorhidrato de éster metílico del ácido 2-(4-aminofenil)-1,2-dihidro-1-oxo-7-(2-piridinilmetoxi)-4-(3,4,5-trimetoxifenil)-3-isoquinolincarboxílico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Diclorhidrato de éster metílico del ácido 2-(4-aminofenil)-1,2-dihidro-1-oxo-7-(2-piridinilmetoxi)-4-(3,4,5-trimetoxifenil)-3-isoquinolincarboxílico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.