CAS RN 212261-98-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Hidroxihexilo metano-etiosulfonato, TRC
CAS: 212261-98-8 Fórmula molecular: C7 H16 O3 S2 Peso molecular (g/mol): 212.33 Nombre IUPAC: 6-metilsulfonilsulfanilhexan-1-ol SMILES: CS(=O)(=O)SCCCCCCO