CAS RN 212142-18-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ Vatalanib succinate
Potent VEGFR inhibitor; also aromatase inhibitor
2
3