accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHHN

CAS RN 21211-65-4

IUPAC Nombre: 2-[(1H-pyrrol-2-yl)methyl]-1H-pyrrole
Sinónimos: dipyrromethane 2,2'-dipyrrolylmethane pyrromethane dipyrrylmethane 5,10-dihydrodipyrrin
Peso molecular (g/mol): 146.19
Fórmula molecular: C9H10N2
InChi Key: PBTPREHATAFBEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(C1=CC=CN1)C1=CC=CN1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados