accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOHH3CHCl(?)

CAS RN 212079-30-6

IUPAC Nombre: N-{8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene}hydroxylamine hydrochloride
Sinónimos: N-{8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene}hydroxylamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 190.67
Fórmula molecular: C8H15ClN2O
InChi Key: XEGNNKBCZMXBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CN1C2CCC1CC(C2)=NO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados