CAS RN 212069-94-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sumartriptán N-óxido, TRC
CAS: 212069-94-8 Fórmula molecular: C14 H21 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 311.4 Sinónimo: 3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide,GR 112504,Sumatriptan N-Oxide,GR 112504X,Ph Eur Sumatriptan Impurity D,BP Sumatriptan Impurity D,Sumatriptan N-oxide (GR 112504X),Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture,Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2 Nombre IUPAC: Óxido de N,N,N-dimetil-2-[5-(metilsulfamoilmetil)-1H-indol-3-il]etanol SMILES: CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC[N+](C)(C)[O-])c2c1