CAS RN 2119574-94-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(4-(3-5,5-Dimetil-4-oxo-2-tioxoimidazolidin-1-il)-2-fluorobenzoil)(metil)carbamato Bicalutamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.