CAS RN 211311-95-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ LY 404187
Selective AMPA receptor positive allosteric modulator
2
3