accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3CH3HO

CAS RN 2110-78-3

IUPAC Nombre: methyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate
Sinónimos: methyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate
Peso molecular (g/mol): 118.13
Fórmula molecular: C5H10O3
InChi Key: XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C(C)(C)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados