accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOS

CAS RN 21080-92-2

IUPAC Nombre: 2-(thiophen-3-yl)propanedioate
Sinónimos: 2-(thiophen-3-yl)propanedioate
Peso molecular (g/mol): 184.17
Fórmula molecular: C7H4O4S
InChi Key: GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]C(=O)C(C([O-])=O)C1=CSC=C1
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados