accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOClF

CAS RN 2106-49-2

IUPAC Nombre: 1-chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Sinónimos: 1-chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 175.54
Fórmula molecular: C6H3ClFNO2
InChi Key: RBAHXNSORRGCQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados