CAS RN 210529-62-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrofenil)amino]-3-metilbutanamida, TRC
CAS: 210529-62-7 Fórmula molecular: C11H13FN4O5 Peso molecular (g/mol): 300.24 Sinónimo: (2R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide SMILES: CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N