CAS RN 21050-95-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Clorobenzotriazol, TRC
CAS: 21050-95-3 Fórmula molecular: C6 H4 Cl N3 Peso molecular (g/mol): 153.57 Sinónimo: 1H-Benzotriazole, 1-chloro- (8CI, 9CI, ACI),1-Chloro-1H-benzotriazole (ACI),1-Chloro-1,2,3-benzotriazole,1-Chloro-1H-1,2,3-benzotriazole,1-Chlorobenzotriazole,N-Chlorobenzotriazole,NSC 186037 Nombre IUPAC: 1-clorobenzotriazol SMILES: Cln1nnc2ccccc12