accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHH2N

CAS RN 21043-40-3

IUPAC Nombre: 4-cyclopentylpiperazine-1,4-diium
Sinónimos: 4-cyclopentylpiperazine-1,4-diium
Peso molecular (g/mol): 156.27
Fórmula molecular: C9H20N2
InChi Key: PVMCQBPJKPMOKM-UHFFFAOYSA-P
SMILES: C1CCC(C1)[NH+]1CC[NH2+]CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados