accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3OClBrCl

CAS RN 2104-96-3

IUPAC Nombre: O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
Sinónimos: nexion bromophos
Peso molecular (g/mol): 365.99
Fórmula molecular: C8H8BrCl2O3PS
InChi Key: NYQDCVLCJXRDSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=S)(OC)OC1=CC(Cl)=C(Br)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados