CAS RN 2103-64-2
IUPAC Nombre:
3',4',5',6'-tetrahydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Sinónimos:
gallein
Peso molecular (g/mol):
364.31
Fórmula molecular:
C20H12O7
InChi Key:
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C2C(OC3=C(O)C(O)=CC=C3C22OC(=O)C3=CC=CC=C23)=C1O
1
–
4
de
4
resultados
1
Gallein, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Gallein, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Gallein, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.