CAS RN 2102414-23-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Klotho-derived peptide 6
Wnt/β-catenin signaling inhibitor