CAS RN 210174-73-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desoxifuconjirimicina, clorhidrato, TRC
CAS: 210174-73-5 Fórmula molecular: C6 H13 N O3 . Cl H Peso molecular (g/mol): 183.63 Sinónimo: 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), (2S,3R,4S,5R)-,3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)- (9CI),1,5-Dideoxy-1,5-imino-L-fucitol hydrochloride,Deoxyfuconojirimycin hydrochloride,(2S,3R,4S,5R)-2-Methyl-3,4,5-trihydroxypiperidine hydrochloride,(2S,3R,4S,5R)-2-Methylpiperidine-3,4,5-triol hydrochloride Nombre IUPAC: (2S,3R,4S,5R)-2-metilpiperidina-3,4,5-triol; Cloruro SMILES: Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O