CAS RN 2098799-78-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ VH 032, propargyl
Alkyne-functionalized VH 032; 'click' VHL ligand for PROTAC™s