CAS RN 2098487-39-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Thalidomide, propargyl
Alkyne-functionalized Thalidomide; 'click' cereblon ligand for PROTAC™s