CAS RN 2096989-56-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1S,2R)-Ticagrelor, TRC
CAS: 2096989-56-7 Fórmula molecular: C23H28F2N6O4S Peso molecular (g/mol): 522.57 Sinónimo: Ticagrelor Impurity,(1S,2R)-Ticagrelor SMILES: CCCSc1nc(N[C@H]2C[C@@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1