CAS RN 209414-26-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-2-(4-metoxifenil)-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazina (mezcla de 2 diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-2-(4-metoxifenil)-4-(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazina (mezcla de 2 diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.