CAS RN 20933-67-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Tioxotiazolidina-4-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 20933-67-9 Fórmula molecular: C4 H5 N O2 S2 Peso molecular (g/mol): 163.22 Sinónimo: 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-,2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid,TTCA,TTCA (thiram metabolite),Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid Nombre IUPAC: 2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-carboxílico SMILES: OC(=O)C1CSC(=S)N1